Learn More
UVP Modelos estándar de mercurio Pen-Ray
Las lámparas portátiles de descarga gaseosa de mercurio de baja presión son ideales para pequeñas aperturas en aplicaciones de calibración de longitud de onda espectroscópica, esterilización, curado por UV o detección por fluorescencia
Marca:  UVP 90-0020-01
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11729074
  • 339.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Añadir a la cesta
Requires :
Cable de 41 cm y lámpara de conexión con conector estándar de 2 clavijas para separar la fuente de alimentación del transformador (no incluido)—
Descripción
Descripción
Lámparas UV de baja presión, portátiles
  • Ideal para la inserción en pequeñas aperturas para la calibración espectroscópica de longitud de onda, esterilización, curado por luz ultravioleta o detección de fluorescencia
  • Funciona a temperaturas e intensidades más bajas, lo que proporciona una alta producción estable de hasta 5000 horas.
  • Use lámparas de descarga gaseosa de mercurio de baja presión con construcción de cuarzo de doble calibre
  • Los electrodos se encuentran en el extremo para facilitar la instalación
  • Intensidad relativa a una distancia de 1,9 cm: 4400μW/cm2
  • Longitud de onda: 254nm
Especificaciones
Especificaciones
800 V
9,5 mm
Para inserción en aperturas pequeñas para calibración de longitud de onda espectroscópica, esterilización, curado por UV o detección por fluorescencia
120,6 mm
Cable de 41 cm y conector estándar de 2 clavijas
365 nm
6,5 mm
4-3/4 in.
1213 μw/cm2, 365 nm a 1,9 cm, con corriente CA para lámpara de 20 mA
Lámpara de mercurio
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
UVP Modelos estándar de mercurio Pen-Ray > Lámpara Pen-Ray 11SC-2; 365 nm