Learn More
Memmert™ Dispositivo USB de ID de usuario (con licencia de ID de usuario), para IN55plus
La unidad de memoria USB con ID de usuario evita la manipulación no deseada por parte de terceros no autorizados.
Marca: Memmert™ IN55plusB33170
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Licencia de autorización para cada estufa (programa por ID de usuario) en una unidad de memoria
- Evita la manipulación no deseada por parte de terceros no autorizados
- Al volver a realizar el pedido, especifique el número de serie (solo para unidades con TwinDISPLAY)
Especificaciones
Incubadora IN55plus | |
Unidad de memoria USB | |
Licencia de ID de usuario |
Título del producto
Memmert™ Dispositivo USB de ID de usuario (con licencia de ID de usuario), para IN55plus > Para su uso con: IN55plus
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido