Learn More
Kit de interfaz de host USB, para balanzas portátiles de precisión OHAUS™ Scout STX y SKX
Ayuda a exportar o importar la configuración del menú y los parámetros de configuración del modo de aplicación.
Marca:  Ohaus 30268983
134.69 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15599631
  • 140.00€ / cada uno
Descripción
Los resultados de pesaje también se pueden guardar en la unidad de memoria flash USB.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Chino, inglés (EE.UU.), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués (BR), ruso, español (MX)
Cables y kits de interfaz
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Kit de interfaz de host USB, para balanzas portátiles de precisión OHAUS™ Scout STX y SKX > Kit de interfaz de host USB