Learn More
Solución indicadora universal, Reagecon
Solución indicadora de máxima calidad producida a partir de materias primas de la mayor calidad y fabricada y probada rigurosamente.
Marca: Reagecon UN101
Descripción
- Titulador, titulador estándar, solución estándar, solución estandarizada, estándar de referencia, material de referencia
- Para titulaciones manuales; el analito o titulador del indicador cambia de color y este cambio de color es sin duda el método más importante para la detección del punto final.
- Esta solución de indicador de alta calidad facilita la detección del punto final, de forma clara e inequívoca, y es un imperativo para una titrometría manual precisa.
Especificaciones
Accuracy ± 0.1% | |
Líquido | |
100 mL |
Frasco de vidrio ámbar Winchester | |
Valoración y cambio de color del analito |
Seguridad y manipulación
- UNIVERSAL pH INDICATOR
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethyl alcohol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
UN10125E1 | Certificado de análisis | 28/05/2025 | UN101 |
UN10123M1 | Certificado de análisis | 26/03/2025 | UN101 |
UN10123A1 | Certificado de análisis | 13/03/2024 | UN101 |
UN10123M1 | Certificado de conformidad | 30/07/2024 | UN101 |
UN10123A1 | Certificado de conformidad | 18/12/2023 | UN101 |