Learn More
Simport™ Scientific Casete de inclusión/procesamiento de biopsia UNISETTE™
Fije las muestras durante el procesamiento con el casete de inclusión/procesamiento de biopsia Simport Scientific™ UNISETTE™. El cierre a presión y el diseño de bloqueo de bisagra de UNISETTE™ permiten el manejo con una sola mano y siempre se vuelven a bloquear de forma segura sin peligro de pérdida de muestras.
Especificaciones
Ángulo de la cara de escritura 35°
Material Acetal
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Área de escritura anterior en ángulo de 35°
  • La construcción de una sola pieza con diseño de bloqueo de bisagra evita la separación temprana de la base y tapa
  • Cierre a presión y diseño de bloqueo de bisagra: los casetes siempre se vuelven a bloquear de forma segura
  • Permite el manejo con una sola mano
  • Adecuada para impresoras automáticas
  • Resistente a la acción química de la mayoría de los disolventes histológicos
Información de órdenes
Each case contains 3 dispenser boxes of 500 cassettes.
Certifications
CE Marked
Especificaciones
Especificaciones
35°
Acetal
Documentos
Product Certifications
For in vitro diagnostic (IVD) use only.
Título del producto
Simport™ Scientific Casete de inclusión/procesamiento de biopsia UNISETTE™