Learn More
Cole-Parmer™ Union Threaded Elbow
Threaded fittings offer more permanent installation
78.60€ - 168.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Codo roscado de unión |
---|---|
Descripción | Conector NPT(hembra) |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Material | PFA |
Método de esterilización | Óxido de etileno |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11848033
|
Cole-Parmer™
06546-32 |
NPTF de 3,17 mm (1/8 pulgadas) × NPTF de 3,17 mm (1/8 pulgadas) |
78.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11868033
|
Cole-Parmer™
06546-34 |
NPTF de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × NPTF de 9,52 mm (3/8 pulgadas) |
121.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11878033
|
Cole-Parmer™
06546-35 |
NPTF de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × NPTF de 12,7 mm (1/2 pulgadas) |
143.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11888033
|
Cole-Parmer™
06546-36 |
NPTF de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × NPTF de 19,05 mm (3/4 pulgadas) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Chemically-inert PFA handles most aggressive chemicals
- Threaded reducing bushing
- Choose the size and material that meets your application needs
- Use with our rigid tubing for your high-pressure applications
Especificaciones
Codo roscado de unión | |
No esterilizable en autoclave | |
Óxido de etileno |
Conector NPT(hembra) | |
PFA | |
Translúcido |