Learn More
Cole-Parmer™ Union Threaded Elbow
Threaded fittings offer more permanent installation
Marca: Cole-Parmer™ 06546-32
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- El PFA químicamente inerte es capaz de soportar la mayoría de los productos químicos agresivos
- Casquillo reductor con rosca
- Elija el tamaño y el material que mejor se adapte a sus necesidades
- Utilícelo con nuestros tubos rígidos para aplicaciones de alta presión
Especificaciones
Codo roscado de unión | |
No esterilizable en autoclave | |
1/8 pulg | |
NPTF de 3,17 mm (1/8 pulgadas) × NPTF de 3,17 mm (1/8 pulgadas) |
Conector NPT(hembra) | |
PFA | |
Óxido de etileno | |
Translúcido |