Learn More
ABEBA™ Zapatos de trabajo sin cordones negros Uni6 O2
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- Higiene, comodidad
- Conforme con ISO 20347: 2012, O2, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Microfibra resistente al agua y a los productos químicos
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento higienizado
- Plantilla extraíble Active Comfort
- Lavables a 30 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347: 2012, O2, FO, SRC, ESD |
| Color | Negro |
| Material de revestimiento | Forro de iones de plata transpirable |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 42 |
| Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos |
| Material de la suela | Poliuretano, poliuretano termoplástico |
| Modelo | Zapatos antideslizamiento |
| Cantidad de embalaje | 1 par |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20347: 2012; DIN EN 61340 |
| Mostrar más |