Learn More
Epredia™ Sistema de detección Lab Vision™ UltraVision™ LP: polímero HRP/cromógeno DAB Plus
Tienda Epredia ProductosDescripción
Saque el máximo partido de un sistema de detección sensible que emplea una tecnología polimérica libre de biotina con el sistema de detección Thermo Scientific™ Lab Vision™ UltraVision™ LP: polímero HRP/cromógeno DAB Plus.
Especificidad: IgG antiratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
Enzima: peroxidasa
Cromógeno/sustrato: diaminobenzidina (DAB)
Especificidad: IgG antiratón (H+L), IgG anticonejo (H+L)
Enzima: peroxidasa
Cromógeno/sustrato: diaminobenzidina (DAB)
Incluye:
TL-015-HD: 15 ml de solución de bloqueo de peróxido de hidrógeno (TA-015-HP), 15 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-015-UB), 15 ml de potenciador de anticuerpos primarios (TL-015-PB), 15 ml de polímero de HRP (TL-015-PH), 15 ml de sustrato de DAB Plus (TA-015-HSX), 1 ml de cromógeno de DAB Plus (TA-001-HCX)
TL-060-HD: 60 ml de solución de bloqueo de peróxido de hidrógeno (TA-060-HP), 60 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-060-UB), 60 ml de potenciador de anticuerpos primarios (TL-060-PB), 60 ml de polímero de HRP (TL-060-PH), 60 ml de sustrato de DAB Plus (TA-060-HSX), 2 ml de cromógeno de DAB Plus (TA-002-HCX)
TL-125-HD: 125 ml de solución de bloqueo de peróxido de hidrógeno (TA-125-HP), 125 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-125-UB), 125 ml de potenciador de anticuerpos primarios (TL-125-PB), 125 ml de polímero de HRP (TL-125-PH), 125 ml de sustrato de DAB Plus (TA-125-HSX), 4 ml de cromógeno de DAB Plus (TA-004-HCX)
Nota:
El sistema de detección UltraVision detecta la unión de un anticuerpo IgG de ratón o de conejo específico a un antígeno en cortes de tejido. El anticuerpo específico se localiza mediante una fórmula que incluye un anticuerpo secundario universal conjugado con un polímero marcado con enzimas que reconoce las inmunoglobulinas de conejo y ratón. A continuación, se visualiza el complejo polimérico con un cromógeno/sustrato adecuado.
Especificaciones
Especificaciones
Recuento | 150 a 300 portaobjetos |
Cantidad | 15 ml |
Incluye | 15 ml de solución de bloqueo de peróxido de hidrógeno (TA-015-HP), 15 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-015-UB), 15 ml de potenciador de anticuerpos primarios (TL-015-PB), 15 ml de polímero de HRP (TL-015-PH), 15 ml de sustrato de DAB Plus (TA-015-HSX), 1 ml de cromógeno de DAB Plus (TA-001-HCX) |
Cromógeno | Diaminobenzidina (DAB) |
Especificidad | IgG antirratón (H+L), IgG anticonejo (H+L) |
Requisitos de almacenamiento | Almacene entre 2° y 8 °C. Cada componente es estable durante un máximo de 18 meses. |
Enzima | peroxidasa |
Substrate | Diaminobenzidina (DAB) |