Learn More
Merck Membranas de ultrafiltración, filtros de copolímero de PVC/poliacrilonitrilo Amicon™ XM
Membranas de alta recuperación para células con agitación
371.00€ - 1040.00€
Especificaciones
Material | Poliacrilonitrilo/copolímero de PVC |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Membranas de alta recuperación para cubetas con agitación |
Cantidad | 10 Paq. |
Tipo | Disco de ultrafiltración |
Código de producto | Marca | MWCO | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | MWCO | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10218380
|
Merck
14112AM |
NMWL 50.000 | 0,98 in | 2,5 cm |
371.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10557282
|
Merck
14322 |
NMWL 300.000 | 1,75 in | 4,45 cm |
640.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10298470
|
Merck
14342 |
NMWL 300.000 | 2,99 in | 7,6 cm |
1040.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Membranas de celulosa regenerada
- Para la concentración de muestras hidrófobas o desalar soluciones extremadamente diluidas
- La microestructura hermética e hidrófila garantiza una alta retención con baja adsorción de proteínas, ADN u otras macromoléculas
†43mm nominal diameter.
‡62mm nominal diameter.
Especificaciones
Poliacrilonitrilo/copolímero de PVC | |
Membranas de alta recuperación para cubetas con agitación | |
10 Paq. | |
Disco de ultrafiltración |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Merck Membranas de ultrafiltración, filtros de copolímero de PVC/poliacrilonitrilo Amicon™ XM