Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC UltraFast™ UFC-1
Aumente extraordinariamente la velocidad de sus análisis con las columnas de GC Thermo Scientific™ UltraFast.
2825.13€
Especificaciones
Fase estacionaria | UltraFast UFC-1 |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Instrumento Trace GC UltraFast |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10269174
|
Thermo Scientific™
UFMC00001010401 |
5 m | 0,1 mm | 0,1 µm | N/A | ||||||
10086104
|
Thermo Scientific™
UFMC00001070404 |
5 m | 0,32 mm | 0,25 µm | N/A | ||||||
Descripción
Aumente extraordinariamente la velocidad de sus análisis con las columnas para GC Thermo Scientific™ UltraFast. Si su laboratorio procesa un gran número de muestras a diario, las columnas para GC UltraFast ofrecen la velocidad de procesamiento y el rendimiento que necesita. Estas columnas cortas de pequeño calibre se han diseñado para su uso con la configuración para cromatografía de gases Thermo Scientific TRACE GC UltraFast. Esta combinación supone una gran ventaja por lo que respecta a la velocidad de análisis en comparación con los procedimientos de GC convencionales.
Aplicaciones:
Químico(a), producto químico, sustancia química
Petroquímicas
Medio ambiente
Aromas y fragancias
Diseñadas especialmente para maximizar la resistencia y la velocidadEn el caso de las columnas para GC UltraFast, se usan capilares de pequeño calibre cortos (2-10m) y unas condiciones de programación de la temperatura normalmente superiores a 2°C/s, lo que tiene como resultado una anchura de los picos comprendida en un intervalo de 50-200 ms. Por consiguiente, la duración media del análisis es de 1 minuto o menos tiempo. Entre las ventajas, podemos destacar las siguientes:
Reducción considerable del tiempo de análisis
Aumento del rendimiento de las muestras en un factor de 20
Vida útil de la columna más prolongada
Usos de UltraFast UFC-1:
ASTM D-2887
General
ISO 9377-2
ASTM D-3710
Especificaciones
UltraFast UFC-1 | |
Instrumento Trace GC UltraFast |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.