Learn More
Syngene™ Filtro de aire con concentración de partículas ultrabaja (ULPA)
GREENER_CHOICE
Los filtros de aire con concentración de partículas ultrabaja (ULPA) están disponibles en varias configuraciones para la contención de partículas.
Marca:  Syngene™ SYN-ACFULPA18W
1220.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17746004
  • 1285.00€ / cada uno
Descripción
  • El filtro tiene un índice de eficacia del 99,995 % en la recogida de partículas de 0,125 micrómetros.
Especificaciones
Especificaciones
99,9995%
ULPA
Marco de madera
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Syngene™ Filtro de aire con concentración de partículas ultrabaja (ULPA) > Filtro ULPA; tipo de filtro: ULPA; eficacia: 99,9995 %; incluye: Marco de madera