Learn More
Corning™ Matraces de adherencia ultrabaja
Incluye una capa de hidrogel unido de forma covalente que minimiza la adhesión celular, la absorción de proteínas y la activación celular. Los matraces de adherencia ultrabaja Corning™ tienen una forma ergonómica que reduce el número de esquinas, mejora el raspado de células y permite el uso de un tamaño de pipeta más grande.
282.57€ - 462.29€
Especificaciones
Color del tapón | Naranja |
---|---|
Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Material | Poliestireno |
Para utilizar con (aplicación) | Para pipeteo o raspado |
Estilo de cuello | Inclinado |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Forma | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Forma | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10491623
|
Corning™
3814 |
22,5 mL | En forma de U | 75 cm2 |
462.29€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10710114
|
Corning™
3815 |
7,5 mL | Rectangulares | 25 cm2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Description
Los tapones de ventilación contienen una membrana no permeable de 0.2 μm sellada a la tapa que ofrece un intercambio uniforme y estéril de gases al tiempo que minimiza el riesgo de contaminación. Estos tapones son muy recomendados para su uso en todos los incubadores de CO2, especialmente para el uso a largo plazo.
- La superficie exclusiva de hidrogel unido de manera covalente es hidrófila y de carga neutra
- La superficie se ha diseñado para mantener las células en un estado suspendido, sin fijación. Reducen considerablemente la unión de las proteínas de fijación y de suero, lo que minimiza la propagación y la adhesión celular.
- Evitan la diferenciación mediada por fijación de las células madre
- Evitan que se dividan las células dependientes de anclaje
- Minimizan la absorción de proteínas, la activación enzimática y la activación celular
- Biológicamente inertes, no citotóxicos y no degradables
- Poliestireno virgen ópticamente transparente
- Los matraces rectangulares tienen una rampa desde el fondo hasta el cuello inclinado para facilitar el vertido y el acceso a la pipeta y cuentan con faldón antivuelco para mejorar la estabilidad
- Los matraces en forma de U tienen hombros redondos para un agarre más fácil y mejor acceso cuando se retira o aprieta el tapón.
- Números de lote para facilitar la trazabilidad
- Integridad probada al 100 %
Order Info
Esterilizados mediante radiación gamma; certificados como apirógenos
Specifications
Naranja | |
Poliestireno | |
Inclinado | |
Accesorio ultra bajo | |
Estériles |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Para pipeteo o raspado | |
24/caja | |
Sí | |
Con ventilación |
Uso no probado para endotoxinas.