Learn More
Corning™ Matraces de adherencia ultrabaja
BIOPHARMA
Código de producto. 10491623 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7,5 mL
22,5 mL
Área de cultivo:
25 cm2
75 cm2
Forma:
En forma de U
Rectangular
Tamaño de la unidad:
24 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Área de cultivo Forma Tamaño de la unidad
10491623 22,5 mL 75 cm2 En forma de U 24 PCS
10710114 7,5 mL 25 cm2 Rectangular 24 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10491623 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 3814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00€
    483.33€ / paquete de 24
    Ahorro 61.67€
    11% Descuento
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Incluye una capa de hidrogel unido de forma covalente que minimiza la adhesión celular, la absorción de proteínas y la activación celular. Los matraces de adherencia ultrabaja Corning™ tienen una forma ergonómica que reduce el número de esquinas, mejora el raspado de células y permite el uso de un tamaño de pipeta más grande.
  • Área de crecimiento disponible de 25 a 75 cm2
  • Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
  • La superficie de adherencia ultrabaja incluye una capa de hidrogel unido de forma covalente que inhibe eficazmente la adhesión celular y minimiza la absorción de proteínas, la activación enzimática y la activación celular
  • La superficie es no citotóxica, biológicamente inerte y no degradable
  • Números de lote para facilitar la trazabilidad
  • integridad 100 % probada
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Apirógenas
Bestellinformation
Esterilizados mediante radiación gamma; certificados como apirógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacidad (imperial) 0,76 oz
Color del tapón Naranja
Material del cierre HDPE
Capacidad (métrico) 22,5 mL
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Para pipeteo o raspado
Estilo de cuello Inclinado
N.º por caja 24/Cs.
N.° por paquete 4/Paq.
Forma En forma de U
Revestimiento de superficie Accesorio ultra bajo
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Con ventilación
Área de cultivo 75 cm2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.