Learn More
Corning™ Matraces de adherencia ultrabaja
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10710114 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7,5 mL
22,5 mL
Área de cultivo:
25 cm2
75 cm2
Forma:
En forma de U
Rectangular
Tamaño de la unidad:
24 PCS
Código de producto. 10710114
Marca: Corning™ 3815
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incluye una capa de hidrogel unido de forma covalente que minimiza la adhesión celular, la absorción de proteínas y la activación celular. Los matraces de adherencia ultrabaja Corning™ tienen una forma ergonómica que reduce el número de esquinas, mejora el raspado de células y permite el uso de un tamaño de pipeta más grande.
  • Área de crecimiento disponible de 25 a 75 cm2
  • Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
  • La superficie de adherencia ultrabaja incluye una capa de hidrogel unido de forma covalente que inhibe eficazmente la adhesión celular y minimiza la absorción de proteínas, la activación enzimática y la activación celular
  • La superficie es no citotóxica, biológicamente inerte y no degradable
  • Números de lote para facilitar la trazabilidad
  • integridad 100 % probada
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Apirógenas
Información de órdenes
Esterilizados mediante radiación gamma; certificados como apirógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,25 oz
Color del tapón Naranja
Material del cierre HDPE
Capacidad (métrico) 7,5 mL
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Para pipeteo o raspado
Estilo de cuello Inclinado
N.º por caja 24/caja
N.° por paquete 6/paquete
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Accesorio ultra bajo
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Rectangulares
Tipo de tapón Con ventilación
Área de cultivo 25 cm2
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.