Learn More
Ohaus™ Kit de soporte Ultra Flex
El kit de soporte Ultra Flex de OHAUS™ incluye todo el equipo necesario para prestar asistencia en el trabajo con agitadores con placa calefactora.
Marca:  Ohaus™ 30400145
218.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15772559
  • 237.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Descripción
  • OHAUS ofrece una gama de accesorios de agitadores para cumplir con los requisitos específicos de las muestras
  • Una variedad de opciones de plataforma están disponibles para mantener muestras irregulares o pinzas para matraces tradicionales y gradillas para tubos
  • Las plataformas pueden aumentar la cantidad de espacio utilizable para las muestras
  • En algunos casos se puede apilar para aumentar el rendimiento y la doble capacidad de muestra
  • Las gradillas de tubos y las alfombrillas con hoyuelos mantienen los tubos en su lugar de forma segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kit de soporte Ultra Flex
Pinzas, varillas, fundas
Kit de soporte Ultra Flex
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Ohaus™ Kit de soporte Ultra Flex > Incluye: Pinzas, varillas, fundas