Learn More
Abnova™ UBL3 (Human) Recombinant Protein
Human UBL3 full-length ORF ( AAH59385, 1 a.a. - 117 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00005412-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16199271
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MSSNVPADMINLRLILVSGKTKEFLFSPNDSASDIAKHVYDNWPMDWEEEQVSSPNILRLIYQGRFLHGNVTLGALKLPFGKTTVMHLVARETLPEPNSQGQRNREKTGESNCCVIL
Especificaciones
Especificaciones
AAH59385
ubiquitin-like 3
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
UBL3
GST
5412
Wheat germ expression system
25 μg
DKFZp434K151, FLJ32018, HCG-1, PNSC1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer