Learn More
Abnova™ UBL3 (Human) Recombinant Protein
Human UBL3 full-length ORF ( AAH59385, 1 a.a. - 117 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH59385
ID de gen (Entrez) 5412
Nombre ubiquitin-like 3
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16189271
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005412-P01.10UG
10 μg
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16199271
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005412-P01.25UG
25 μg
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MSSNVPADMINLRLILVSGKTKEFLFSPNDSASDIAKHVYDNWPMDWEEEQVSSPNILRLIYQGRFLHGNVTLGALKLPFGKTTVMHLVARETLPEPNSQGQRNREKTGESNCCVIL
Especificaciones
Especificaciones
AAH59385
ubiquitin-like 3
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
DKFZp434K151, FLJ32018, HCG-1, PNSC1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
5412
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
UBL3