Learn More
SI Analytics™ Viscosímetros Ubbelohde para mediciones automáticas
Los viscosímetros Ubbelohde SI Analytics™ para mediciones automáticas presentan un nivel de bola suspendida para la determinación de viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de flujo newtoniano.
Marca: SI Analytics™ 285400275
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ideal para medición automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes muy volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
- Entregado con certificado del fabricante de acuerdo con la norma DIN 55 350, parte 18
- Todos los viscosímetros están provistos de marcas de anillo
- Esto asegura que los viscosímetros para mediciones automáticas también pueden comprobarse mediante mediciones manuales
- El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
Especificaciones
Viscosímetro Ubbelohde | |
Sí | |
3 | |
Vidrio | |
Mediciones automáticas |
De 300 a 3000 cSt | |
2,65 mm de diámetro | |
DIN 51 562 parte 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) | |
290 mm | |
De 15 ml a 20 ml |
SHO014 UBBELOHDE VISCOMETER
Tamaño : 21.3 MB
Título del producto
SI Analytics™ Viscosímetros Ubbelohde para mediciones automáticas > Intervalo: De 300 a 3000 mm2/s
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido