Learn More
Poulten Selfe™ Viscosímetros de flujo inverso de tubo en U
Adecuado para líquidos transparentes y opacos. Con certificado de calibración UKAS
Marca: Poulten Selfe™ 1637/03
215.35 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Tipo BS/IP/RF, IP71, IP319, ASTM D2170 .Adecuado para líquidos transparentes y opacos. Longitud total nominal 275mm. Tamaño aproximado de la muestra: de 12 ml a 25 ml. Con certificado de calibración UKAS.Especificaciones
Viscosímetros de flujo inverso de tubo en U | |
D446 | |
3 |
De 6 a 30 cSt | |
UKAS | |
De 12 a 25 ml |
Título del producto
Poulten Selfe™ Viscosímetros de flujo inverso de tubo en U > Tamaño: 3; intervalo de viscosidad: De 6 a 30 mm2/s
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido