Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
Bolsa para autoclave con cierre con cordón: diseñada para la esterilización por vapor de piezas de repuesto de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas.
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A2626D
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
18 L | |
cordón de ajuste | |
Sí | |
Indicador de vapor | |
No estéril | |
Sí | |
Destiladores | |
5,30 mil | |
26 in | |
26 in | |
Autoclave Bag |
4,75 gal | |
Certificado de conformidad | |
Blanco | |
Esterilización de equipos farmacéuticos | |
Tyvek | |
0,130 mm | |
250 | |
De 121 °C a 125 °C | |
26 x 26 in | |
66 cm | |
66 cm |
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Bolsa de autoclave con cierre con cordón Tyvek™ > Bolsa para autoclave; capacidad: 18 l; anchura: 66 cm; longitud: 66 cm; número por caja: 250
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido