Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
Proteja sus agujas de llenado de un contacto accidental después de retirarlas del embalaje de esterilización principal. Estas bolsas de agujas de llenado permanecen en su lugar a través del sistema de cierre con cordón Tyvek™ ajustable. Las bolsas se pueden retirar asépticamente con pinzas después de colocar las agujas de llenado, sin tener que cortar ni quitar la cinta de autoclave que genera partículas.
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A0106D
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
COC | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
Yes | |
121 °C (< 250 °F) | |
6 x 1 in | |
15,2 cm | |
2,54 cm |
6 oz | |
cordón de ajuste | |
Sí | |
Equipo farmacéutico | |
No estéril | |
Destiladores | |
<125°C | |
6 in | |
1 in | |
Autoclave Bag |