Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
GREENER_CHOICE
Proteja sus agujas de llenado de un contacto accidental después de retirarlas del embalaje de esterilización principal. Estas bolsas de agujas de llenado permanecen en su lugar a través del sistema de cierre con cordón Tyvek™ ajustable. Las bolsas se pueden retirar asépticamente con pinzas después de colocar las agujas de llenado, sin tener que cortar ni quitar la cinta de autoclave que genera partículas.
Marca:  Keystone Cleanroom Products BGT2A0111D
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17727867
  • 2640.00€ / paquete de 500
Compre lo esencial para autoclaves
Usar código promocional 24153 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Descripción
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
325 mL
cordón de ajuste
Sí
Equipo farmacéutico
No estéril
Destiladores
<125°C
11 in
1 in
Autoclave Bag
11 oz
COC
Blanco
Esterilización por vapor
Tyvek
Yes
121 °C (< 250 °F)
11 x 1 in
28 cm
2,54 cm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Bolsa de autoclave con cierre con cordón Tyvek™ > Tamaño (An x L): 1 x 11 pulgadas; Capacidad: 11 oz