Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
GREENER_CHOICE
Proteja sus agujas de llenado de un contacto accidental después de retirarlas del embalaje de esterilización principal. Estas bolsas de agujas de llenado permanecen en su lugar a través del sistema de cierre con cordón Tyvek™ ajustable. Las bolsas se pueden retirar asépticamente con pinzas después de colocar las agujas de llenado, sin tener que cortar ni quitar la cinta de autoclave que genera partículas.
Marca:  Keystone Cleanroom Products BGT2A0310D
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17717887
  • 1990.00€ / paquete de 250
Compre lo esencial para autoclaves
Usar código promocional 24153 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Descripción
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
COC
Blanco
Esterilización por vapor
Tyvek
Yes
121 °C (< 250 °F)
10 x 3 in
25,4 cm
7,6 cm
30 oz
cordón de ajuste
Sí
Equipo farmacéutico
No estéril
Destiladores
<125°C
10 in
3 in
Autoclave Bag
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Bolsa de autoclave con cierre con cordón Tyvek™ > Tamaño (An x L): 3 x 10 pulgadas; Capacidad: 30 oz