Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave 2X Large Bag
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17852041 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
28 x 50 in
34 x 34 in
36 x 20 in
36 x 36 in
36 x 42 in
36 x 46 in
38 x 38 in
40 x 40 in
44 x 42 in
46 x 26 in
48 x 24 in
48 x 32 in
48 x 36 in
48 x 48 in
48 x 60 in
50 x 44 in
50 x 48 in
50 x 62 in
60 x 40 in
60 x 60 in
64 x 36 in
64 x 48 in
70 x 18 in
72 x 36 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 250
Código de producto. 17852041
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A3620D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Tyvek™ Autoclave Bag is closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Drawstring
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Incluye Indicador de vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Cantidad 250 Pk.
Método de esterilización Steam
Intervalo de temperatura (imperial) <250°F
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (L x An) 36 x 20 in
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91.4 cm
Anchura (imperial) 20 in
Anchura (métrico) 50.8 cm
Tipo de producto Autoclave Bag