Learn More
Thermo Scientific™ [Tyr0] Neurokinin A
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Marca: Thermo Scientific™ J66948.M^
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
HPLC | |
Solid | |
[Tyr0] Neurokinin A | |
RUO - research use only |
-30°C to -10°C | |
1296.51 | |
1 mg | |
Tyr-His-Lys-Thr-Asp-Ser-Phe-Val-Gly-Leu-Met-NH2 |
For Research Use Only