Learn More
asecos Tipo 90 armario de seguridad V-MOVE-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
4375.00€ - 6555.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant |
---|---|
Fondo interior (imperial) | 30.51 in. |
Fondo exterior (métrico) | 860 mm |
Fondo interior (métrico) | 775 mm |
Fondo exterior (imperial) | 33.86 in. |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Color | N.º de puertas | Revestimiento de superficie | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | N.º de puertas | Revestimiento de superficie | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15907766
|
asecos
3508505135101 |
Anthracite Gray | 1 | Textured | (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
4535.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15957756
|
asecos
3508504735100 |
Gentian Blue, Anthracite Gray | 1 | Textured | (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
4375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15967756
|
asecos
3508504735101 |
Gentian Blue, Anthracite Gray | 1 | Textured | (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
4420.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15977776
|
asecos
3508604735102 |
Gentian Blue, Anthracite Gray | 2 | Textured | Right: (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump; Left: (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
6240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15997776
|
asecos
3508604735104 |
Gentian Blue, Anthracite Gray | 2 | Textured | Right: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated); Left: (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump |
6285.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15987776
|
asecos
3508604735103 |
Gentian Blue, Anthracite Gray | 2 | Textured | Right: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump; Left: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
6325.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15947736
|
asecos
3503500135104 |
Light Gray | 2 | Plain | Right: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated); Left: (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump |
6285.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15917756
|
asecos
3508504635100 |
Red, Anthracite Gray | 1 | Textured | (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
4375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15927756
|
asecos
3508504635101 |
Red, Anthracite Gray | 1 | Textured | (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
4420.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15937776
|
asecos
3508604635104 |
Red, Anthracite Gray | 2 | Textured | Right: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated); Left: (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump |
6285.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15927776
|
asecos
3508604635103 |
Red, Anthracite Gray | 2 | Textured | Right: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump; Left: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
6325.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15997756
|
asecos
3508505135100 |
Silver, Anthracite Gray | 1 | Textured | (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
4490.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15937786
|
asecos
3508605135102 |
Silver, Anthracite Gray | 2 | Textured | Right: (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump; Left: (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
6470.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15957786
|
asecos
3508605135104 |
Silver, Anthracite Gray | 2 | Textured | Right: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated); Left: (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump |
6510.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15947786
|
asecos
3508605135103 |
Silver, Anthracite Gray | 2 | Textured | Right: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump; Left: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
6555.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15987736
|
asecos
3503500535102 |
White | 2 | Plain | Right: (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump; Left: (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
6240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15907746
|
asecos
3503500535104 |
White | 2 | Plain | Right: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated); Left: (4) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump |
6285.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15997736
|
asecos
3503500535103 |
White | 2 | Plain | Right: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump; Left: (5) shelves, (1) perforated insert, (1) bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
6325.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Descripción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo de armario estable, de alta calidad y a prueba de arañazos, con superficie recubierta en epoxy
- Apertura y cierre electrónico: Los cajones verticales se abren y se cierran con tan solo pulsar un botón
- Acceso perfecto: Los cajones verticales facilitan la visión y el acceso a los envases almacenados
- Siempre cerrado: Cierre automático del cajón tras aprox. 60 segundos. Señal acústica y visual antes del cierre
- Uso no autorizado: Cajones verticales bloqueables con cerradura de cilindro (posibilidad de integrarlo en el sistema de llave maestra existente) e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
Especificaciones
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant | |
860 mm | |
33.86 in. | |
Gypsum | |
Auto-close | |
68.90 in. | |
1750 mm | |
Standard |
30.51 in. | |
775 mm | |
77.40 in. | |
Safety Storage Cabinet | |
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas | |
1966 mm | |
50 kg |