Learn More
asecos Tipo 90 armario de seguridad V-MOVE-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Marca:  asecos 3508604735102
Detalles adicionales : Peso : 545.22632kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15977776
  • 6614.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
para ver el stock
Alertas:
For indoor use only
Descripción
Descripción
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie revestida en polvo
  • Apertura y cierre electrónicos: el cajón vertical se abre y cierra con solo pulsar un botón
  • Acceso perfecto: el cajón vertical proporciona una vista general y un acceso sencillo a los recipientes almacenados
  • Siempre cerrado: cierre automático de puertas en serie (TSA) después de aprox. 60 segundos con señal acústica y visual antes del cierre del cajón
  • Ningún uso no autorizado: cajón vertical bloqueable con bloqueo de cilindro (se puede integrar en un sistema de bloqueo) e indicador del estado de bloqueo (rojo/verde)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Certificados
  • Resistencia al fuego: 90 minutos
  • Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
  • Conformidad con DIN EN 16121/16122
  • Certificado GS
  • Conformidad CE
Especificaciones
Especificaciones
701 mm
77,40 in
Yeso
860 x 819 x 1966 mm
33,86 in
701 x 775 x 1750 mm
1213 lb
8
68,90 in
Armario de almacenamiento de seguridad
32,24 in
Azul genciana, Gris antracita
1966 mm
V90.196.081.VDAC:0013
2
775 mm
Con textura
derecha: (4) estantes, (1) inserto perforado, (1) sumidero inferior; izquierda: (4) estantes, (1) inserto perforado, (1) sumidero inferior (revestimiento de polvo de acero laminado)
550 kg
30,51 in
860 mm
50 kg
27,60 in
1750 mm
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
819 mm
Estándar
Cierre automático
300/285/285/380/290 mm
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE