Learn More
asecos Tipo 90 armario de seguridad V-MOVE-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Marca: asecos 3508605135102
Detalles adicionales : Peso : 545.22632kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie revestida en polvo
- Apertura y cierre electrónicos: el cajón vertical se abre y cierra con solo pulsar un botón
- Acceso perfecto: el cajón vertical proporciona una vista general y un acceso sencillo a los recipientes almacenados
- Siempre cerrado: cierre automático de puertas en serie (TSA) después de aprox. 60 segundos con señal acústica y visual antes del cierre del cajón
- Ningún uso no autorizado: cajón vertical bloqueable con bloqueo de cilindro (se puede integrar en un sistema de bloqueo) e indicador del estado de bloqueo (rojo/verde)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Certificados
- Resistencia al fuego: 90 minutos
- Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
- Conformidad con DIN EN 16121/16122
- Certificado GS
- Conformidad CE
Especificaciones
701 mm | |
77,40 in | |
Yeso | |
860 x 819 x 1966 mm | |
33,86 in | |
701 x 775 x 1750 mm | |
1213 lb | |
8 | |
68,90 in | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
32,24 in | |
Plata, Gris antracita | |
1966 mm | |
V90.196.081.VDAC:0013 | |
2 |
775 mm | |
Con textura | |
derecha: (4) estantes, (1) inserto perforado, (1) sumidero inferior; izquierda: (4) estantes, (1) inserto perforado, (1) sumidero inferior (revestimiento de polvo de acero laminado) | |
550 kg | |
30,51 in | |
860 mm | |
50 kg | |
27,60 in | |
1750 mm | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
819 mm | |
Estándar | |
Cierre automático | |
300/285/285/380/290 mm | |
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |