Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-PHOENIX-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
3150.00€ - 4615.00€
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) | 616 mm |
---|---|
Fondo interior (métrico) | 524 mm |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 616 × 896 × 1968 mm |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 524 × 750 × 1742 mm |
Modelo de puerta | Con aletas, Plegado |
Código de producto | Marca | Configuración | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Configuración | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15576855
|
asecos™
3020700133705 |
3 estantes, 1 inserto perforado (370 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
3150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15586855
|
asecos™
3020700233705 |
3 estantes, 1 inserto perforado (370 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
3150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15983056
|
asecos™
3020700133709 |
4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
4045.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15923086
|
asecos™
3020700233709 |
4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
4045.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15903066
|
asecos™
3020700133711 |
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
4615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15943086
|
asecos™
3020700233711 |
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
4615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, puertas con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Cómodo y seguro: Puertas con sistema de bloqueo de serie para una carga/descarga segura de los recipientes
- Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
equipamiento interior con
- 4 x cajón extraíble, capacidad de carga: 60 kg, volumen: 19 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- conformidad CE
Especificaciones
616 mm | |
616 × 896 × 1968 mm | |
Con aletas, Plegado | |
1968 mm | |
4 cajones, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
2 | |
896 mm |
524 mm | |
524 × 750 × 1742 mm | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
1742 mm | |
S90.196.090.FWAS | |
Liso con revestimiento en polvo | |
750 mm |