Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-PHOENIX-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca: asecos™ 3020700133711
Detalles adicionales : Peso : 407.34720kg
Descripción
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
- Fácil de usar y seguro: sistema anticaídas de puertas abiertas (estándar), retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
1742 mm | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
750 mm | |
Liso con revestimiento en polvo | |
896 mm | |
616 × 896 × 1968 mm | |
524 × 750 × 1742 mm | |
616 mm | |
Con aletas, Plegado | |
2 |
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
524 mm | |
Acero | |
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
431 kg | |
Gris claro | |
1968 mm | |
S90.196.090.FWAS | |
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |