Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-PHOENIX-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca:  asecos™ 3020700233711
Detalles adicionales : Peso : 407.34720kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15943086
  • 4891.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
  • Fácil de usar y seguro: sistema anticaídas de puertas abiertas (estándar), retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Especificaciones
1742 mm
Armario de almacenamiento de seguridad
750 mm
Liso con revestimiento en polvo
896 mm
616 × 896 × 1968 mm
524 × 750 × 1742 mm
616 mm
Con aletas, Plegado
2
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
524 mm
Acero
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
431 kg
Amarillo
1968 mm
S90.196.090.FWAS
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE