Learn More
asecos™ tipo 30 armario de seguridad Q-CLASSIC-30
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
1796.70€ - 3524.50€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 30 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
---|---|
Fondo exterior (métrico) | 620 mm |
Fondo interior (métrico) | 519 mm |
Altura de la abertura (métrico) | 90 mm |
Material | Acero |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Anchura exterior (métrico) | Configuración | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura exterior (métrico) | Configuración | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15906256
|
asecos™
3100206133600 |
564 mm | 3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris |
1796.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15966216
|
asecos™
3100206033600 |
564 mm | 3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Amarillo |
1796.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15946256
|
asecos™
3100206133608 |
564 mm | 4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Gris claro |
2342.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15916226
|
asecos™
3100206033608 |
564 mm | 4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Amarillo |
2342.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15966256
|
asecos™
3100206133610 |
564 mm | 6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Gris claro |
2734.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15936226
|
asecos™
3100206033610 |
564 mm | 6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Amarillo |
2734.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15907026
|
asecos™
3100806133622 |
864 mm | 3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris |
1971.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15966996
|
asecos™
3100806033627 |
864 mm | 4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Amarillo |
2925.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15947026
|
asecos™
3100806133629 |
864 mm | 6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Gris claro |
3524.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15986996
|
asecos™
3100806033629 |
864 mm | 6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris, Amarillo |
3524.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior con recubrimiento de melamina, de alta calidad y resistente a arañazos, puerta con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Manipulación fácil y cómoda: La puerta puede permanecer abierta en cualquier ángulo de apertura. Cierre automático de la puerta en caso de incendio
- Ningún uso no autorizado: Puerta con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Transporte sencillo: Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo o panel de zócalo con pies ajustables integrados opcionales
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
equipamiento interior con
- 3 x bandeja, capacidad de carga: 75 kg, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x bandeja perforada, capacidad de carga: 75 kg, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x cubeto de retención, volumen: 22 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
Certificados
- 30 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- conformidad CE
Especificaciones
30 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE | |
519 mm | |
Acero | |
Con aletas, Con bisagras hacia la izquierda | |
1947 mm | |
1 |
620 mm | |
90 mm | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
1626 mm | |
Con textura revestida en polvo |