Learn More
asecos™ tipo 30 armario de seguridad Q-CLASSIC-30
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca:  asecos™ 3100206133610
Detalles adicionales : Peso : 198.47520kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15966256
  • 2734.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
para ver el stock
Alertas:
For indoor use only
Descripción
Descripción
  • Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, superficie resistente a los arañazos y a los impactos, fácil de limpiar
  • Manejo sencillo con comodidad: la puerta se detiene en cualquier posición, con cierre automático en caso de incendio
  • Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
  • Transporte sencillo: zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble o pies ajustables con panel de zócalo
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Especificaciones
1626 mm
Armario de almacenamiento de seguridad
450 mm
Con textura revestida en polvo
564 mm
205,50 kg
Gris, Gris claro
1947 mm
Q30.195.056
1
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
519 mm
Acero
620 × 564 × 1947 mm
519 x 450 x 1626 mm
620 mm
Con aletas, Con bisagras hacia la izquierda
90 mm
30 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE