Learn More
asecos™ tipo 30 armario de seguridad Q-CLASSIC-30
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca: asecos™ 3100206133600
Detalles adicionales : Peso : 176.87520kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, superficie resistente a los arañazos y a los impactos, fácil de limpiar
- Manejo sencillo con comodidad: la puerta se detiene en cualquier posición, con cierre automático en caso de incendio
- Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
- Transporte sencillo: zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble o pies ajustables con panel de zócalo
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
1626 mm | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
450 mm | |
Con textura revestida en polvo | |
564 mm | |
181,50 kg | |
Gris | |
620 mm | |
Con aletas, Con bisagras hacia la izquierda | |
3 | |
1 |
3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
519 mm | |
Acero | |
620 × 564 × 1947 mm | |
519 x 450 x 1626 mm | |
Estándar | |
1947 mm | |
Q30.195.056 | |
90 mm | |
30 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |