Learn More
Neville and More™ Viales de inyección de vidrio tipo 3
Almacena soluciones médicas o antibióticos.
45.45€ - 61.75€
Especificaciones
Descripción | Vial de inyección de vidrio con cuello de rosca |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Vidrio (tipo 3) |
Para utilizar con (aplicación) | Almacena reactivos médicos o antibióticos |
Modelo | Sección transversal circular |
Código de producto | Marca | Volumen hasta el borde (métrico) | Diámetro interior del cuello (métrico) | Altura (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen hasta el borde (métrico) | Diámetro interior del cuello (métrico) | Altura (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15383418
|
Neville and More™
00770C3 |
10mL | 2,54cm | 5,35 m (cuello) | 168 |
61.75€
paquete de 168 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15393418
|
Neville and More™
299684 |
50 ml | 4,25cm | 7,3 cm (cuello) | 130 |
45.45€
paquete de 130 |
Fecha estimada de envoi: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Características del cuello de rosca
- Material del cuello: Vidrio a prueba de robos
- Aptos para contener líquidos para varios frascos, tarros, consumibles de laboratorio
- Banda de signos de manipulación
- No reactiva
- Material: Vidrio
Especificaciones
Vial de inyección de vidrio con cuello de rosca | |
Vidrio (tipo 3) | |
Sección transversal circular | |
2 cm |
Transparente | |
Almacena reactivos médicos o antibióticos | |
Tapón para encapsular |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Neville and More™ Viales de inyección de vidrio tipo 3