Learn More
Ismatec™ Tygon™ MHLL 2-stop Tubing
Chemically resistant and long-lasting, plasticizer-free 2-stop tubing. Ismatec™ Tygon™ MHLL 2-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
110.00€ - 139.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de 2 tapones |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Tygon MHLL |
Longitud global (métrico) | 38,1 cm |
Grosor (métrico) | 0,92 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10062942
|
Ismatec™
SC0717A |
DI de 0,76mm, DE de 2,60mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11936046
|
Ismatec™
SC0720A |
DI de 2,06mm, DE de 3,90mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10676513
|
Ismatec™
SC0718A |
DI de 1,14mm, DE de 2,98mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10452082
|
Ismatec™
SC0719 |
1,52 mm de DI, 3,36 mm de DE |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Chemically resistant to acetone, MEK and other aggressive solvents.
- Long life tubing.
- Plasticizer-free.
- Smooth inner bore.
- Low sorption maintains fluid integrity.
- Minimal adhesion and diffusion.
- Environmentally friendly.
- Cannot be repeatedly sterilized.
- Only available as stopper tubing.
- Applications
- Acids: Excellent
- Alkaline solutions: Excellent
- Solvents: Excellent
- Pressure: Not recommended
- Vacuum: Good
- Viscous media: Good
- Sterile media: Good
- Complies with:
- FDA 21 CFR, Part 177.2600 USP Pharmacopoea Class V
- Sterilization
- Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 121°C.
- Gas sterilization with ethylene oxide.
- Sterilization with radiation up to 2.5 mrad.
- Caution: Cannot be repeatedly sterilized.
Especificaciones
Tubos de 2 tapones | |
Tygon MHLL | |
0,92 mm | |
Buena |
Esterilizable en autoclave | |
38,1 cm | |
-70 °C | |
de 74 °C |