Learn More
Ismatec™ Tygon™ MHLL 2-stop Tubing
Chemically resistant and long-lasting, plasticizer-free 2-stop tubing. Ismatec™ Tygon™ MHLL 2-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
Marca: Ismatec™ SC0720A
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Resistentes químicamente a la acetona, a la MEK y a otros disolventes agresivos.
- Tubos de larga duración.
- Sin plastificadores.
- Calibre interior suave.
- La baja sorción mantiene la integridad de los líquidos.
- Mínima adhesión y difusión.
- Respetuosos con el medio ambiente.
- No se pueden esterilizar repetidamente.
- Solo disponibles como tubos de tapón.
- Aplicaciones
- Ácidos: Excelente
- Soluciones alcalinas: Excelente
- Disolventes: Excelente
- Presión: No se recomienda
- Vacío: Buena
- Medios viscosos: Buena
- Medios estériles: Buena
- Cumple con:
- FDA 21 CFR, parte 177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Esterilización
- Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 121 °C.
- Esterilización por gas con óxido de etileno.
- Esterilizar con radiación de hasta 2,5 mrad.
- Advertencia: No se pueden esterilizar repetidamente.
Especificaciones
Tubos de 2 tapones | |
Código de color: Morado-morado | |
Tygon MHLL | |
0,92 mm | |
-70 °C | |
DI de 2,06mm, DE de 3,90mm | |
Buena |
FDA 21 CFR, parte 177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Esterilizable en autoclave | |
38,1 cm | |
Transferencia sanitaria de líquidos sensibles. Casetes CA. | |
6 Piezas por pack | |
No se pueden esterilizar repetidamente. Solo disponibles como tubos de tapón. | |
de 74 °C |