Learn More
Masterflex™ Tygon™ 3 Stop Hydrocarbon Tubing
Tailored for petro-chemicals and resists swelling and cracking. Tygon™ 3 Stop Hydrocarbon Tubing is also UV and Ozone resistant.
85.30€
Especificaciones
Material | Tygon F4040 |
---|---|
Grosor (métrico) | 0,85 mm |
Cantidad de embalaje | 12/pack |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Código de color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Código de color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11937955
|
Masterflex™
95605-28 |
1,02 mm | Blanco/blanco/blanco |
85.30€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11967955
|
Masterflex™
95605-34 |
1,42 mm | Amarillo/amarillo/amarillo |
85.30€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11977955
|
Masterflex™
95605-36 |
1,52 mm | Amarillo/amarillo/azul |
85.30€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11997955
|
Masterflex™
95605-40 |
1,85 mm | Verde/verde/verde |
85.30€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11927965
|
Masterflex™
95605-46 |
2,54 mm | Morado/morado/naranja |
85.30€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11937965
|
Masterflex™
95605-48 |
2,79 mm | Morado/morado/blanco |
85.30€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Resists embrittlement
- Compatible with most hydrocarbons
- Resistant to swelling
- Highly flexible, easy to install
- Specifically developed for fuels and lubricants
- Ozone and UV light resistant
Especificaciones
Tygon F4040 | |
0,85 mm | |
12/pack |