Learn More
Masterflex™ Tygon™ 3 Stop Hydrocarbon Tubing
Tailored for petro-chemicals and resists swelling and cracking. Tygon™ 3 Stop Hydrocarbon Tubing is also UV and Ozone resistant.
Marca: Masterflex™ 95605-40
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
- Resistentes a resquebrajamientos
- Compatibles con la mayoría de los hidrocarburos
- Resistentes a la hinchazón
- Muy flexibles y fáciles de instalar
- Desarrollado específicamente para combustibles y lubricantes
- Resistentes al ozono y a la luz UV
Especificaciones
Verde/verde/verde | |
Tygon F4040 | |
12/pack |
1,85 mm | |
0,85 mm |