Learn More
Masterflex™ Tubos para hidrocarburo de 3 tapones Tygon™
Código de producto. 11937955
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,02 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,85 mm
2,54 mm
2,79 mm
Código de color:
Amarillo/amarillo/amarillo
Amarillo/amarillo/azul
Blanco/blanco/blanco
Morado/morado/blanco
Morado/morado/naranja
Verde/verde/verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Código de color unitSize
11937955 1,02 mm Blanco/blanco/blanco paquete de 12
11967955 1,42 mm Amarillo/amarillo/amarillo paquete de 12
11977955 1,52 mm Amarillo/amarillo/azul paquete de 12
11997955 1,85 mm Verde/verde/verde paquete de 12
11927965 2,54 mm Morado/morado/naranja paquete de 12
11937965 2,79 mm Morado/morado/blanco paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11937955 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9560528
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para productos petroquímicos y resisten la hinchazón y el agrietamiento. Los tubos para hidrocarburo de 3 tapones Tygon™ también son resistentes a UV y al ozono.
  • Resistentes a resquebrajamientos
  • Compatibles con la mayoría de los hidrocarburos
  • Resistentes a la hinchazón
  • Muy flexibles y fáciles de instalar
  • Desarrollado específicamente para combustibles y lubricantes
  • Re
Especificaciones
Código de color Blanco/blanco/blanco
Descripción Código de color: Blanco-Blanco
Diámetro interior (métrico) 1,02 mm
Material Tygon F4040
Longitud global (métrico) 40 cm
Grosor (métrico) 0,85 mm
Para utilizar con (aplicación) Para hidrocarburos, productos petrolíferos y destilados. Casetes MS/CA.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -37 °C
Cantidad de embalaje 12/pack
Tamaño de los tubos DI de 1,02 mm/DE de 2,70 mm
Permeabilidad a los gases CO2 100, O2 22, N2 12
Limitaciones No se recomiendan para ácidos fuertes y alcalinos, alimentos, bebidas ni medicamentos. Posible lixiviación del plastificante.
Color Amarillo translúcido
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Tipo de producto Tubo de 3 pasos