Learn More
Cole-Parmer™ Tygon™ 2001 Plasticizer-Free Tubing
Ideal for soap and detergent dispensing, water purification lines, food contact applications and chemical transfer
153.00€ - 795.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Sin ftalato; NSF-61; 3A; ADCF; Farmacopea europea; sin DEHP; USP; NSF-51; FDA |
---|---|
Descripción | Sin plastificadores. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Tygon |
Longitud global (imperial) | 50 pies |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15447883
|
Cole-Parmer™
96430-00 |
1,6 mm |
153.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15467883
|
Cole-Parmer™
96430-06 |
6,4 mm |
294.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13207000
|
Cole-Parmer™
96430-08 |
7,9 mm |
322.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15477883
|
Cole-Parmer™
96430-10 |
9,6 mm |
364.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15487883
|
Cole-Parmer™
96430-12 |
12,8 mm |
795.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15457883
|
Cole-Parmer™
96430-02 |
3,0 mm |
232.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Plasticizer-free.
- Translucent.
- Excellent chemical compatibility to weak and medium acids and bases, salts and alcohols.
- FDA compliant for food contact.
- Sterilize: Ethylene oxide, gamma irradiation or steam at 30 minutes at 15psi (1.0 bar).
Especificaciones
Sin ftalato; NSF-61; 3A; ADCF; Farmacopea europea; sin DEHP; USP; NSF-51; FDA | |
Esterilizable en autoclave | |
50 pies | |
Dispensación de jabón y detergente, líneas de purificación de agua, aplicaciones de contacto con alimentos y transferencia de productos químicos. | |
- 77 °C | |
Excelente compatibilidad química con ácidos y bases débiles y medios, sales y alcoholes. | |
Translúcido | |
de 57 °C |
Sin plastificadores. | |
Tygon | |
15,2 m | |
-108 °F | |
6,09 m (50 pies) por pack | |
Óxido de etileno, irradiación gamma o vapor durante 30 minutos a 1,0 bar. | |
135 °F |