Learn More
Cole-Parmer™ Tygon™ 2001 Plasticizer-Free Tubing
Ideal for soap and detergent dispensing, water purification lines, food contact applications and chemical transfer
Marca: Cole-Parmer™ 96430-12
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
Descripción
- Sin plastificadores.
- Translúcidos.
- Excelente compatibilidad química con ácidos y bases débiles y medios, sales y alcoholes.
- Conformidad con la FDA sobre contacto con alimentos.
- Esterilización: Óxido de etileno, irradiación gamma o vapor durante 30 minutos a 1,0 bar.
Especificaciones
Sin ftalato; NSF-61; 3A; ADCF; Farmacopea europea; sin DEHP; USP; NSF-51; FDA | |
Esterilizable en autoclave | |
Tygon | |
50 pies | |
3,175 mm | |
-108 °F | |
6,09 m (50 pies) por pack | |
Óxido de etileno, irradiación gamma o vapor durante 30 minutos a 1,0 bar. | |
16 psi | |
de 57 °C |
Sin plastificadores. | |
12,8 mm | |
19,1 mm | |
15,2 m | |
Dispensación de jabón y detergente, líneas de purificación de agua, aplicaciones de contacto con alimentos y transferencia de productos químicos. | |
- 77 °C | |
Excelente compatibilidad química con ácidos y bases débiles y medios, sales y alcoholes. | |
Translúcido | |
135 °F |