Learn More
Cole-Parmer™ Tubos sin plastificadores Tygon™ 2001
Descripción
- Sin plastificadores.
- Translúcido.
- Excelente compatibilidad química con ácidos y bases débiles y medios, sales y alcoholes.
- Conformidad con la FDA sobre contacto con alimentos.
- Esterilizar: Óxido de etileno, irradiación gamma o vapor a 30 minutos a 15 psi (1,0 bar).
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ftalato; NSF-61; 3A; ADCF; Farmacopea europea; sin DEHP; USP; NSF-51; FDA |
| Descripción | Sin plastificadores. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 1,6 mm |
| Material | Tygon |
| Diámetro exterior (imperial) | 4,8 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Longitud global (métrico) | 15,2 m |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación de jabón y detergente, líneas de purificación de agua, aplicaciones de contacto con alimentos y transferencia de productos químicos. |
| Mostrar más |