Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces con fondo redondo de dos cuellos con cuello lateral en paralelo
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 03204479
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10060331
  • 296.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Descripción
  • Matraces de destilación
  • Con cuello lateral paralelo
  • Con juntas cónicas esmeriladas
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
4 L
Vidrio Duran
Cuello lateral NS 29/32
207 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Matraces con fondo redondo de dos cuellos con cuello lateral en paralelo > 4000 mL