Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces con fondo redondo de dos cuellos con cuello lateral en paralelo
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03204173
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Matraces de destilación
- Con cuello lateral paralelo
- Con juntas cónicas esmeriladas
- Con etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
2 L | |
Vidrio Duran | |
Cuello lateral NS 14/23 | |
166 mm |
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Matraces con fondo redondo de dos cuellos con cuello lateral en paralelo > 2000 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido