Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ Trace PCR Plates
Estas placas de microtitulación son la elección perfecta para aplicaciones de alto rendimiento, flujos de trabajo automatizados y procesos estandarizados.
155.00€ - 178.00€
Especificaciones
Código de barras | No Barcode |
---|---|
Formato | Standard |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Línea de productos | Eppendorf |
Tipo de producto | PCR Plates |
Código de producto | Marca | Color | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17831447
|
Eppendorf™
0030129768 |
Clear | Trace PCR Plates |
155.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17841447
|
Eppendorf™
0030129776 |
Blue | Trace PCR Plates |
155.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17851447
|
Eppendorf™
0030129784 |
Purple | Trace PCR Plates |
155.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
18068794
|
Eppendorf™
0030129822 |
Colorless | Trace PCR Plates LoBind™ |
178.00€
paquete de 25 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Número de lote y fecha de caducidad grabados con láser en cada una de las placas para mejorar la trazabilidad en sus procesos de laboratorio
- Exclusiva rejilla de guiado óptico grabada con láser y matriz OptiTrack™ para una rápida orientación durante el pipeteo manual
- Diseño en una sola pieza: combinación de un marco de policarbonato y pocillos de polipropileno para un rendimiento óptimo
- Los pocillos de polipropileno de pared extremadamente fina garantizan una transferencia óptima del calor hacia la muestra
- Marco de policarbonato excepcionalmente sólido y resistente al calor y a la torsión: No se deforma, dobla o rompe durante la incubación o la centrifugación
- Bordes de los pocillos elevados para un sellado más efectivo, reduciendo el riesgo de contaminaciones cruzadas
- Lotes comprobados y certificados libres de ADN, DNasas, RNasas e inhibidores de la PCR (PCR clean)
Especificaciones
No Barcode | |
8 x 12 | |
PCR Plates | |
Polycarbonate, Polypropylene | |
96 | |
Conical Bottom (V-well) |
Standard | |
Eppendorf | |
Skirted | |
150 μL | |
Non-sterile | |
PCR Ready |