Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ Trace PCR Plates - PCR Plates
Estas placas de microtitulación son la elección perfecta para aplicaciones de alto rendimiento, flujos de trabajo automatizados y procesos estandarizados.
Marca: Eppendorf™ 0030129784
147.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23292" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.75400kg
Description
- Número de lote y fecha de caducidad grabados con láser en cada una de las placas para mejorar la trazabilidad en sus procesos de laboratorio
- Exclusiva rejilla de guiado óptico grabada con láser y matriz OptiTrack™ para una rápida orientación durante el pipeteo manual
- Diseño en una sola pieza: combinación de un marco de policarbonato y pocillos de polipropileno para un rendimiento óptimo
- Los pocillos de polipropileno de pared extremadamente fina garantizan una transferencia óptima del calor hacia la muestra
- Marco de policarbonato excepcionalmente sólido y resistente al calor y a la torsión: No se deforma, dobla o rompe durante la incubación o la centrifugación
- Bordes de los pocillos elevados para un sellado más efectivo, reduciendo el riesgo de contaminaciones cruzadas
- Lotes comprobados y certificados libres de ADN, DNasas, RNasas e inhibidores de la PCR (PCR clean)
Spécification
No Barcode | |
8 x 12 | |
25 Plates (5 Bags x 5 Plates) | |
Fuchsia | |
Skirted | |
150 μL | |
Non-sterile | |
Conical Bottom (V-well) | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
Colorless |
Standard | |
Autoclavable | |
Eppendorf | |
Trace PCR Plate | |
Polypropylene, Polycarbonate | |
96 | |
Non-treated | |
6000 x g | |
25 Pk. | |
PCR Ready |