Descripción
- Número de lote y fecha de caducidad grabados con láser en cada placa para mejorar la trazabilidad en los procesos de su laboratorio.
- Rejilla guía óptica única grabada con láser
- Diseño de una sola pieza: Combinando un marco de policarbonato y pozos de polipropileno para un rendimiento óptimo
- Los pocillos de polipropileno de paredes extremadamente delgadas garantizan una transferencia de calor óptima a la muestra.
- Marco de policarbonato excepcionalmente sólido, resistente a la torsión y al calor: No se deforma, dobla ni rompe durante la incubación térmica o la centrifugación.
- Bordes elevados de los pocillos para un sellado eficaz y menor riesgo de contaminación cruzada
- Probado por lotes y certificado sin ADN, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR (PCR limpia)
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Envase | 5 bolsas x 5 placas |
| Línea de productos | Eppendorf |
| Color | Azul cristalino |
| Tipo de producto | Placa de PCR de trazas |
| Estilo de falda | Con faldón |
| Material | Polipropileno, Policarbonato |
| Mostrar más |