Learn More
IBA Lifesciences Kit Maxi de captura con etiqueta Twin-Strep™
Se utiliza para la captura reversible de proteínas de fusión de etiquetas Twin-Strep™ para análisis SPR
Marca: IBA Lifesciences 2-4370-010
Descripción
- ™ El kit de captura de etiquetas Twin-Strep está diseñado para la captura reversible dirigida por el sitio de™ proteínas de fusión de etiquetas Twin-Strep para el análisis de interacción biomolecular mediante dispositivos de resonancia de plásmones superficiales (SPR)
- El kit proporciona Strep-Tactin™XT, tampón de inmovilización SPR, tampón de regeneración y etiqueta GFP-Twin-Strep™ como proteínas de control. Permite la inmovilización muy estable del ligando basado en la interacción exclusiva de Strep-Tactin™XT:etiqueta Twin-Strep™, que funciona con afinidad de pM
- Las ventajas clave son: Inmovilización indirecta que protege el ligando de la modificación química, así como de la inactivación o manipulación mediante el procedimiento de inmovilización. Mediciones de alta afinidad que permiten realizar mediciones durante un período largo (alta afinidad en el intervalo de pM bajo; T1/2 = 13 h). El chip se puede regenerar fácilmente mediante un procedimiento establecido: uno que sea rentable. Los ligandos se pueden capturar directamente desde muestras complejas debido a la alta afinidad y especificidad de la interacción etiqueta Twin-Strep™:Strep-Tactin™XT
- El uso de la proteína Strep-Tactina™XT no conjugada requiere una licencia que se proporciona con la compra del kit como licencia de uso limitado.
Especificaciones
Maxi | |
Almacene todos los componentes del kit de 2 °C a 8 °C y la etiqueta GFP-Twin-Strep a -20 °C después de la solubilización. | |
Liofilizado | |
Análisis de interacción biomolecular mediante resonancia de plásmones superficiales |
Tampón de inmovilización SPR, tampón de regeneración, Strep-Tactin™XT, etiqueta GFP-Twin-Strep | |
Dispositivo SPR | |
1 kit |
Seguridad y manipulación
- Regeneration buffer SPR-chips
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: guanidine hydrochloride
Para uso exclusivo en investigación.